Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61280.06 H61280.14
H61280.06EA 1710 DKK
H61280.06 H61280.14
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791260
CAS-nummer: 13362-30-6