Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H60207.AD H60207.AK
H60207.ADEA 1370 DKK
H60207.AD H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 102 °C
Massefylde: 1,126
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000886
CAS-nummer: 3587-60-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III