2-Amino-3-Fluorbenzonitril 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61580.MD H61580.03
H61580.MDEA 575 DKK
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-Fluorbenzonitril 95%
2-Amino-3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Molekylvægt: 136.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368774
CAS-nummer: 115661-37-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III