2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-([2,2'-Bithiophen]-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H37989.03 H37989.06
H37989.03EA 576 DKK
H37989.03 H37989.06
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Molekylvægt: 292.2 g/mol
Smeltepunkt: 35…38 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04039974
CAS-nummer: 479719-88-5