Pinostilbene
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-3-(4-Hydroxystyryl)-5-methoxyphenol
14044-1 14044-5 14044-10 14044-25
CAYM14044-1EA 536 DKK
CAYM14044-1 CAYM14044-5 CAYM14044-10 CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MDL Number: MFCD12407153
CAS-nummer: 42438-89-1