Iod(I)chlorid opløsning 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® til bestemmelse af iod værdi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 453.45 DKK
1.09163.1000 1.09163.2500
Iod(I)chlorid opløsning 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® til bestemmelse af iod værdi, Supelco®
Iodine monochloride
Formel: ClI
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40 °C
MDL Number: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
UN nummer: 2789
ADR: 8 (3),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.