n-Heptan
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04360.1000 1.04360.2500
1.04360.1000EA 1020 DKK
1.04360.1000 1.04360.2500
n-Heptan
n-Heptane
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kogepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM