PCR-plader, 96-brønds, forhøjet skirt, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PCR-96-AB-C PCR-96-AB-CPBC
732-0665EA 512 DKK
732-0665 731-0692
PCR-plader, 96-brønds, forhøjet skirt, Axygen®
Mikroplader PCR plader
PP plader, halvskørte. Axygen® 96-brønds forhøjede nederdel PCR-plade er designet til at passe til ABI Real-Time PCR termiske cyklere og sequencere. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, AxyMat™ eller forseglingsfilm.
  • Ultratynde vægge med ensartet tykkelse sikrer en god varmeoverførsel, hvilket fører til kortere cycle tider og mere ensartede resultater
  • Certificeret RNase-, DNase- and endotoksinsikker for størst mulig prøveintegritet
  • AxyMat forseglingsmåtter kan autoklaveres og genanvendes