PCR-plader med 384 brønde, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 572 DKK
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
PCR-plader med 384 brønde, Axygen®
Mikroplader PCR plader
Plader af PP, silikonemåtter. Designet til at passe til 384-brønde thermocyclerblokke.
  • Ultratynde vægge med ensartet tykkelse sikrer en god varmeoverførsel, hvilket fører til kortere cyclingtid og mere ensartede resultater
  • Certificeret RNase-, DNase- og endotoksinsikker for størst mulig prøveintegritet
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering I-RECs, ISO 14001 - Reynosa