Methylrød aqueous solution
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
451630 451631
LOVI451630EA 217 DKK
LOVI451630 LOVI451631
Methylrød aqueous solution
Methylrød
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molekylvægt: 269.3 g/mol
MDL Number: MFCD00002425
CAS-nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199