Congo red, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6767-100G
C6767-25G
C6767-100GEA
835
DKK
C6767-100G
C6767-25G
Congo red, Sigma-Aldrich®
Congo red
Formel:
C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂ Smeltepunkt: > 360 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004028 CAS-nummer: 573-58-0 EINECS: 209-358-4 Merck Index: 12,02562 |