4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-methylpyridine
M2284-1G M2284-5G
TCIAM2284-1GEA 140 DKK
TCIAM2284-1G TCIAM2284-5G
4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-picoline
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00038833
CAS-nummer: 3678-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2cb52fd6be7fdeb626aae786bc340a9121bc275&vid=d2cb52fd6be7fdeb626aae786bc340a9121bc275&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %