Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20586.03
B20586.06
B20586.03EA
381
DKK
B20586.03
B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62353-75-7
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00102115
Formel:
C₇H₈O₃S Smeltepunkt: 60…63 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00102115 CAS-nummer: 62353-75-7 |