1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0318-25G O0318-5G
TCIAO0318-25GEA 903 DKK
TCIAO0318-25G TCIAO0318-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formel: C₈H₆F₈O₂
Molekylvægt: 286.12 g/mol
Kogepunkt: 84°C
Flammepunkt: 72°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039279
CAS-nummer: 376-84-1
EINECS: 206-816-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&vid=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %