Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21116.03
B21116.06
B21116.03EA
972
DKK
B21116.03
B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 23897-15-6
Molecular Formula: C27H33P
Formula Weight: 388.54
Melting Point: 185-188°
MDL No.: MFCD00014912
Formel:
C₂₇H₃₃P Smeltepunkt: 185…188 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014912 CAS-nummer: 23897-15-6 |