4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15911.06
A15911.14
A15911.06EA
1060
DKK
A15911.06
A15911.14
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 787-69-9
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00017248
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Smeltepunkt: 190…193 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017248 CAS-nummer: 787-69-9 |