4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
305440010 305440050
ACRO305440010EA 226 DKK
ACRO305440010 ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Smeltepunkt: 192…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017248
CAS-nummer: 787-69-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 197 °C
GC ≥97.5 %