3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
360740010 360740050
ACRO360740010EA 583 DKK
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142.5900 g/mol
Smeltepunkt: 74…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095213
CAS-nummer: 39745-40-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %