4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27076.09
H27076.03
H27076.09EA
3390
DKK
H27076.09
H27076.03
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 162258-89-1
Molecular Formula: C16H17Br
Formula Weight: 289.21
Melting Point: 140-143°
Boiling Point: 152°/2mm
MDL No.: MFCD01321141
Formel:
C₁₆H₁₇Br Kogepunkt: 152 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 140…143 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01321141 CAS-nummer: 162258-89-1 |