4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21856.03 B21856.06
B21856.03EA 787 DKK
B21856.03 B21856.06
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formel: C₁₈H₁₉N
Kogepunkt: 212…215 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 22…23 °C
Massefylde: 1,008
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036350
CAS-nummer: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
ADR: 6.1,III