Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
L18093.03
L18093.06
L18093.03EA
921
DKK
L18093.03
L18093.06
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 81452-54-2
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5168
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00234332
Formel:
C₇H₈O₂S Molekylvægt: 156.20 g/mol Kogepunkt: 216…217 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234332 CAS-nummer: 81452-54-2 |