Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22355.06
B22355.03
B22355.06EA
1370
DKK
B22355.06
B22355.03
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 5751-83-7
Molecular Formula: C7H7BrO2S
Formula Weight: 235.10
Boiling Point: 94-96°/4mm
MDL No.: MFCD02683089
Formel:
C₇H₇BrO₂S Kogepunkt: 94…96 °C (4 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683089 CAS-nummer: 5751-83-7 |