2-Formyl-6-picoline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 1350 DKK
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Formel: C₇H₇NO
Molekylvægt: 121.14 g/mol
Smeltepunkt: 31…33 °C
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006291
CAS-nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %