2-Formyl-3-picoline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
H56168.03
H56168.06
H56168.03EA
1290
DKK
H56168.03
H56168.06
2-Formyl-3-picoline ≥97%
2-Formyl-3-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 55589-47-4
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.538
MDL No.: MFCD02181144
Formel:
C₇H₇NO Molekylvægt: 121.14 g/mol Massefylde: 1.08 Flammepunkt: 73 °C (163 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02181144 CAS-nummer: 55589-47-4 |