1-Naphthalenemethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Naphthalen-1-ylmethanol
N0633-25G
N0633-5G
TCIAN0633-25GEA
862
DKK
TCIAN0633-25G
TCIAN0633-5G
1-Naphthalenemethanol ≥95.0% (by GC)
1-Naphthalenemethanol
Formel:
C₁₁H₁₀O Kogepunkt: 301°C |
MDL Number:
MFCD00004044 CAS-nummer: 4780-79-4 EINECS: 225-324-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |