1-Naphthalenemethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Naphthalen-1-ylmethanol
L01347.09 L01347.18
L01347.09EA 678 DKK
L01347.09 L01347.18
1-Naphthalenemethanol ≥98%
1-Naphthalenemethanol
Purity: 98+% CAS No.: 4780-79-4 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Melting Point: 58-63° Boiling Point: 301°/715mm MDL No.: MFCD00004044
Formel: C₁₁H₁₀O
Kogepunkt: 301 °C (715 mmHg)
Smeltepunkt: 58…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004044
CAS-nummer: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1