1-Naphthalenemethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Naphthalen-1-ylmethanol
180110020 180110100
ACRO180110020EA 218 DKK
ACRO180110020 ACRO180110100
1-Naphthalenemethanol 98%
1-Naphthalenemethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
Kogepunkt: 301 °C (715 mmHg)
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004044
CAS-nummer: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 62 °C
GC ≥97.5 %