1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
H50862.03 H50862.MD
H50862.03EA 2320 DKK
H50862.03 H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 87394-65-8 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD04115049
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Molekylvægt: 197.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115049
CAS-nummer: 87394-65-8