1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50859.03 H50859.MD
H50859.03EA 2940 DKK
H50859.03 H50859.MD
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 87394-55-6 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD08061034
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Molekylvægt: 197.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061034
CAS-nummer: 87394-55-6