1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11784.03 A11784.06
A11784.03EA 172 DKK
A11784.03 A11784.06
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 72752-52-4 Molecular Formula: C12H14N2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 41-45° Boiling Point: 122-125°/1mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049221
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Kogepunkt: 122…125 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 41…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049221
CAS-nummer: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ADR: 9,III