3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 2280 DKK
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061075
CAS-nummer: 384346-27-4