5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20852.03
B20852.06
B20852.03EA
1340
DKK
B20852.03
B20852.06
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Purity: 98%
CAS No.: 33893-89-9
Molecular Formula: C6H5N5
Formula Weight: 147.14
MDL No.: MFCD00068114
Formel:
C₆H₅N₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068114 CAS-nummer: 33893-89-9 |