1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
H50263.03 H50263.06
H50263.03EA 1300 DKK
H50263.03 H50263.06
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Purity: 98% CAS No.: 231953-40-5 Molecular Formula: C11H13ClF3N3 Formula Weight: 279.69 Boiling Point: 128°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00238856
Formel: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Molekylvægt: 279.69 g/mol
Kogepunkt: 128 °C (1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238856
CAS-nummer: 231953-40-5
ADR: 8 III