4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51457.MD
H51457.03
H51457.MDEA
987
DKK
H51457.MD
H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
4-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 95%
CAS No.: 173979-01-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319073
Formel:
C₁₅H₂₉NSSn Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01319073 CAS-nummer: 173979-01-6 ADR: 6.1,III |