2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51090.03
H51090.06
H51090.03EA
1850
DKK
H51090.03
H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96%
CAS No.: 121359-48-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
Boiling Point: 307-309°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319057
Formel:
C₁₅H₂₉NSSn Kogepunkt: 307…309 °C Massefylde: 1,19 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01319057 CAS-nummer: 121359-48-6 ADR: 6.1,III |