1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H51438.03 H51438.06
H51438.03EA 1240 DKK
H51438.03 H51438.06
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
Purity: 98% CAS No.: 118486-97-8 Molecular Formula: C17H33NSn Formula Weight: 370.15 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.511 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319022
Formel: C₁₇H₃₃NSn
Massefylde: 1,122
Flammepunkt: 98 °C (208 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319022
CAS-nummer: 118486-97-8
ADR: 6.1,III