5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51458.MD
H51458.03
H51458.MDEA
889
DKK
H51458.MD
H51458.03
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 144173-85-3
Molecular Formula: C16H30N2Sn
Formula Weight: 369.13
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319056
Formel:
C₁₆H₃₀N₂Sn Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01319056 CAS-nummer: 144173-85-3 ADR: 6.1,III |