4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
359235000 359230025
ACRO359235000EA 404 DKK
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₂BNO₂
Smeltepunkt: 227 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01074642
CAS-nummer: 28611-39-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %