3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyanobenzyl alcohol
C1510-1G C1510-5G
TCIAC1510-1GEA 222 DKK
TCIAC1510-1G TCIAC1510-5G
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 165°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321087
CAS-nummer: 874-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&vid=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %