3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03
H54212.06
H54212.03EA
481
DKK
H54212.03
H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-97-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 109°(228°F)
Formel:
C₈H₇NO Molekylvægt: 133.15 g/mol Flammepunkt: 109 °C (228 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01321087 CAS-nummer: 874-97-5 |