Ethanol absolute, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02371.1000 1.02371.2500 1.02371.1000_T 1.02371.2500_T 1.02371.4000
1.02371.1000EA 608 DKK
1.02371.1000 1.02371.2500 MERC1.02371.1000_T MERC1.02371.2500_T 1.02371.4000
Ethanol absolute, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molekylvægt: 46.07 g/mol
Kogepunkt: 78.3
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806