RD40 åndedrætsværnfiltre til X-plore®-masker
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6732974 6738804 6738803 6738802 6738801 6738797 6738783 6738780 6738779 6738862 6738863 6738860 6738858 6738857 6738856 6738855 6738782 6738815 6738814 6738871
DRAE6732974EA 5810 DKK
DRAE6732974 111-0768 111-0767 111-0766 111-0765 111-0681 111-0680 111-0762 111-0761 111-0775 111-0776 111-0682 111-0774 111-0773 111-0772 111-0771 111-0763 111-0769 111-1579 111-1650
RD40 åndedrætsværnfiltre til X-plore®-masker
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Maskefiltre
X-plore® Rd40-filteret med aluminiumshus er velegnet til halv- og helmasker med konnektorer i overensstemmelse med EN 148-1.
Certificeringer: EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371