Citronsyre, anhydrous ≥99.5%, powder, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
84842.290EA 406 DKK
84842.290 84842.360
Citronsyre, anhydrous ≥99.5%, powder, GPR RECTAPUR®
Citronsyre
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molekylvægt: 192.13 g/mol
Kogepunkt: 310
Smeltepunkt: 149…151 °C
Massefylde: 1.665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm