Cleanroom socks, 6R013
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
100646900S 100646900XL 100646900L
KWIN100646900SEA 352 DKK
KWIN100646900S KWIN100646900XL KWIN100646900L
Cleanroom socks, 6R013
Arbejdstøj
Socks made of stable filament fibre fabric (100% polyamide).
  • Autoclavable