4-Isopropylbenzylchlorid ≥85.0% (by GC) (contains ca. 10% o-form)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
I0225-25G I0225-500G
TCIAI0225-25GEA 279 DKK
TCIAI0225-25G TCIAI0225-500G
4-Isopropylbenzylchlorid ≥85.0% (by GC) (contains ca. 10% o-form)
4-Isopropylbenzylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃Cl
Molekylvægt: 168.67 g/mol
Flammepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00018885
CAS-nummer: 2051-18-5
EINECS: 218-114-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07b2104595c9f6d3c0f37ec733d8e27a5eeaf95c&vid=07b2104595c9f6d3c0f37ec733d8e27a5eeaf95c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %