Calix(4)aren ≥98.0% (by HPLC) (contains ca. 8% Chloroform)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1455-1G C1455-100MG
TCIAC1455-1GEA 829 DKK
TCIAC1455-1G TCIAC1455-100MG
Calix(4)aren ≥98.0% (by HPLC) (contains ca. 8% Chloroform)
Calix[4]arene
Formel: C₂₈H₂₄O₄
MDL Number: MFCD00233673
CAS-nummer: 74568-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9fdd6d1b39fe90bd4725fd2e7ce807c9cab819&vid=cd9fdd6d1b39fe90bd4725fd2e7ce807c9cab819&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Residual Chloroform max. 10.0 %