Hydrogenchlorid ∼1 mol/L ethyl ether
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H1061-25ML H1061-500ML H1061-100ML
TCIAH1061-25MLEA 173 DKK
TCIAH1061-25ML TCIAH1061-500ML TCIAH1061-100ML
Hydrogenchlorid ∼1 mol/L ethyl ether
Hydrogen chloride
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Flammepunkt: –40°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 I
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b954ffa195484918528638409052740ef006e96b&vid=46325f135a659de01db140bb449c506422789ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.6 w/w%