1,1-Diphenylethylen 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
asym. Diphenylethene, Ethene-1,1-diyldibenzene, asym. Diphenylethylene
Stabilization:
Hydrochinon
D0886-25G
D0886-250G
D0886-5G
TCIAD0886-25GEA
435
DKK
TCIAD0886-25G
TCIAD0886-250G
TCIAD0886-5G
1,1-Diphenylethylen 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
1,1-Diphenylethylen
Formel:
(C₆H₅)₂CCH₂ Molekylvægt: 180.25 g/mol Kogepunkt: 270 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008583 CAS-nummer: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Merck Index: 14,03323 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |