4-Aminothiobenzamid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Aminobenzothioamide
11063-500
11063-1
11063-5
CAYM11063-500EA
694
DKK
CAYM11063-500
CAYM11063-1
CAYM11063-5
4-Aminothiobenzamid
4-Aminothiobenzamid
Formel:
C₇H₈N₂S |
MDL Number:
MFCD00040927 CAS-nummer: 4714-67-4 |