4-Aminothiobenzamid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Aminobenzothioamide
11063-500 11063-1 11063-5
CAYM11063-500EA 694 DKK
CAYM11063-500 CAYM11063-1 CAYM11063-5
4-Aminothiobenzamid
4-Aminothiobenzamid
Formel: C₇H₈N₂S
Molekylvægt: 152.22 g/mol
MDL Number: MFCD00040927
CAS-nummer: 4714-67-4